Imprimer
cis-Hexadec-9-enoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1958-1G P1958-100MG
TCIAP1958-1GEA 214 EUR
TCIAP1958-1G TCIAP1958-100MG
cis-Hexadec-9-enoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
cis-Hexadec-9-enoate de méthyle
Formule: C₁₇H₃₂O₂
Point d'ébullition: 126°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042911
Numéro CAS: 1120-25-8
EINECS: 214-303-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76275f2a36daf689277b56b2b9f92e086bb9feb6&vid=76275f2a36daf689277b56b2b9f92e086bb9feb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %