Imprimer
2-Adamantanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A0720-25G A0720-5G
TCIAA0720-25GEA 115 EUR
TCIAA0720-25G TCIAA0720-5G
2-Adamantanol ≥98.0% (par GC)
2-Adamantanol
Formule: C₁₀H₁₆O
Point de fusion: 299…303 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074744
Numéro CAS: 700-57-2
EINECS: 211-846-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b353b76d8fe856e16e484bc091a18c5688183a19&vid=b353b76d8fe856e16e484bc091a18c5688183a19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency