Imprimer
3-Méthylthiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0440-25G M0440-500G
TCIAM0440-25GEA 34.1 EUR
TCIAM0440-25G TCIAM0440-500G
3-Méthylthiophène ≥98.0% (par GC)
3-Méthylthiophène
Formule: C₅H₆S
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005470
Numéro CAS: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63cb8bb942454346771415cda596d266c5452b67&vid=63cb8bb942454346771415cda596d266c5452b67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %