Imprimer
3-Bromothiophène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Thienyl bromide
B1067-25G B1067-250G
TCIAB1067-25GEA 41.8 EUR
TCIAB1067-25G TCIAB1067-250G
3-Bromothiophène ≥97.0% (par GC)
3-Bromothiophène
Formule: C₄H₃BrS
MW: 163.04 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: -10
Point d'éclair: 57°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005464
Numéro CAS: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
ONU: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7c837837c4b56ec6fdb7e2ee2ff8d0669288547&vid=b7c837837c4b56ec6fdb7e2ee2ff8d0669288547&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %