Imprimer
2,4,6-Collidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0716-25ML T0716-500ML T0716-100ML
TCIAT0716-25MLEA 18.7 EUR
TCIAT0716-25ML TCIAT0716-500ML TCIAT0716-100ML
2,4,6-Collidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4,6-Collidine
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0,9191 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006338
Numéro CAS: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09718
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65ad945bd7185c6ced89ff25b33e65c0c89bd66d&vid=65ad945bd7185c6ced89ff25b33e65c0c89bd66d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %