Imprimer
3,5-Lutidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethylpyridine
L0068-25ML L0068-500ML
TCIAL0068-25MLEA 17.6 EUR
TCIAL0068-25ML TCIAL0068-500ML
3,5-Lutidine ≥98.0% (par GC)
3,5-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 172°C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 47°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006404
Numéro CAS: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %