Imprimer
3,4-Lutidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Dimethylpyridine
L0066-25ML L0066-500ML
TCIAL0066-25MLEA 19.8 EUR
TCIAL0066-25ML TCIAL0066-500ML
3,4-Lutidine ≥98.0% (par GC)
3,4-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 179°C
Point de fusion: -6°C
Densité: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006403
Numéro CAS: 583-58-4
EINECS: 209-511-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aae8974df7f7b3e5e618265df81c5a623742e50&vid=3aae8974df7f7b3e5e618265df81c5a623742e50&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %