Imprimer
2,4-Lutidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Dimethylpyridine
L0085-25ML L0085-500ML
TCIAL0085-25MLEA 25.3 EUR
TCIAL0085-25ML TCIAL0085-500ML
2,4-Lutidine ≥98.0% (par GC)
2,4-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: -64°C
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006337
Numéro CAS: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f761f6047f7b983c9d223e2df24bccaa8bd7ec91&vid=f761f6047f7b983c9d223e2df24bccaa8bd7ec91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %