Imprimer
2-Chloro-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1654-25G C1654-5G
TCIAC1654-25GEA 170 EUR
TCIAC1654-25G TCIAC1654-5G
2-Chloro-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₆ClN
Point d'ébullition: 88°C
Densité: 1,1506 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006245
Numéro CAS: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=252897c34aa868ceee48b4b0bc9681d3031dd3a3&vid=252897c34aa868ceee48b4b0bc9681d3031dd3a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %