Imprimer
2-Chloro-3,5-dinitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0943-1G C0943-5G
TCIAC0943-1GEA 42.9 EUR
TCIAC0943-1G TCIAC0943-5G
2-Chloro-3,5-dinitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Formule: C₅H₂ClN₃O₄
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006233
Numéro CAS: 2578-45-2
EINECS: 219-937-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=740c88737ebff307da9d7e0a8f1a12980f51e5d2&vid=740c88737ebff307da9d7e0a8f1a12980f51e5d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 66.0 deg-C