Imprimer
2-Chloro-5-nitropyridine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0025-25G C0025-5G
TCIAC0025-25GEA 67.1 EUR
TCIAC0025-25G TCIAC0025-5G
2-Chloro-5-nitropyridine ≥99.0% (par GC)
2-Chloro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006240
Numéro CAS: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77688160bcf8cdba3f488f7bc9515a7e01e7e996&vid=77688160bcf8cdba3f488f7bc9515a7e01e7e996&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency