Imprimer
3-Chloropyridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0280-25G C0280-500G C0280-100G
TCIAC0280-25GEA 24.2 EUR
TCIAC0280-25G TCIAC0280-500G TCIAC0280-100G
3-Chloropyridine ≥95.0% (par GC)
3-Chloropyridine
Formule: C₅H₄ClN
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: –0.5 °C
Densité: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006375
Numéro CAS: 626-60-8
EINECS: 210-955-7
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffdb6c54d1330d274d565c822dea59ac6e5c2795&vid=ffdb6c54d1330d274d565c822dea59ac6e5c2795&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %