Imprimer
2-Chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0279-25G C0279-500G C0279-100G
TCIAC0279-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0279-25G TCIAC0279-500G TCIAC0279-100G
2-Chloropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloropyridine
Formule: C₅H₄ClN
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006228
Numéro CAS: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
ONU: 2822
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0a8b21245391eb89ed37821cad5c40835ae57e4&vid=c0a8b21245391eb89ed37821cad5c40835ae57e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %