Imprimer
2,5-Dichloropyridine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1607-25G D1607-5G
TCIAD1607-25GEA 94.6 EUR
TCIAD1607-25G TCIAD1607-5G
2,5-Dichloropyridine ≥99.0% (par GC)
2,5-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 98°C
Point de fusion: 65 °C
Numéro MDL: MFCD00006239
Numéro CAS: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=838a95c03442c796d6fc4b8c9bedeaa35625f568&vid=838a95c03442c796d6fc4b8c9bedeaa35625f568&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency