Imprimer
1,5-Dinitronaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0836-25G D0836-250G
TCIAD0836-25GEA 28.6 EUR
TCIAD0836-25G TCIAD0836-250G
1,5-Dinitronaphtalène ≥98.0% (par GC)
1,5-Dinitronaphtalène
Formule: C₁₀H₆N₂O₄
Point d'ébullition: 390 °C (1013 hPa)
Densité: 1,586 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003916
Numéro CAS: 605-71-0
EINECS: 210-095-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94a57fe6979ab9ef8094626be4ebda14b5022142&vid=94a57fe6979ab9ef8094626be4ebda14b5022142&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 219.0 deg-C
Solubility in hot THF almost transparency