1-Fluoronaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
F0212-25G
F0212-5G
TCIAF0212-25GEA
80.3
EUR
TCIAF0212-25G
TCIAF0212-5G
1-Fluoronaphtalène ≥98.0% (par GC)
1-Fluoronaphtalène
Formule:
C₁₀H₇F Point d'ébullition: 212°C Point de fusion: –12.5 °C Densité: 1,135 g/cm³ (0 °C) Point d'éclair: 65°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003873 Numéro CAS: 321-38-0 EINECS: 206-287-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |