1-Chloronaphtalène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
C2310-5G
C2310-25G
TCIAC2310-5GEA
55
EUR
TCIAC2310-5G
TCIAC2310-25G
1-Chloronaphtalène ≥97.0% (par GC)
1-Chloronaphtalène
Formule:
C₁₀H₇Cl Point d'ébullition: 263°C Point de fusion: -20°C Densité: 1,1938 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 121°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003874 Numéro CAS: 90-13-1 EINECS: 201-967-3 ONU: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,02149 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |