Bromo-1-naphtalène ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B0618-25G
B0618-500G
B0618-100G
TCIAB0618-25GEA
17.6
EUR
TCIAB0618-25G
TCIAB0618-500G
TCIAB0618-100G
Bromo-1-naphtalène ≥95.0% (par GC) stabilisé
Bromo-1-naphtalène
Formule:
C₁₀H₇Br Point d'ébullition: 282°C Point de fusion: 0…6 °C Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 66 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003868 Numéro CAS: 90-11-9 EINECS: 201-965-2 Merck Index: 14,01425 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |