Imprimer
5-Nitroisoquinoléine
Fournisseur: TCI
Attention
N0640-25G N0640-5G
TCIAN0640-25GEA 137 EUR
TCIAN0640-25G TCIAN0640-5G
5-Nitroisoquinoléine
5-Nitroisoquinoléine
Formule: C₉H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006905
Numéro CAS: 607-32-9
EINECS: 210-133-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=521c3a298da92b453a0a7d3eeb371ab017377952&vid=521c3a298da92b453a0a7d3eeb371ab017377952&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 115.0 deg-C