Imprimer
4-Bromoisoquinoleine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0930-10G B0930-25G
TCIAB0930-10GEA 67.1 EUR
TCIAB0930-10G TCIAB0930-25G
4-Bromoisoquinoleine ≥98.0% (par GC)
4-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Point d'ébullition: 285°C
Point de fusion: 42…42.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006904
Numéro CAS: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5165da99521b20baab44a0568ab08d02c756c7db&vid=5165da99521b20baab44a0568ab08d02c756c7db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency