Imprimer
6-Méthylnicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 6-methylnicotinate
M1893-25G M1893-5G
TCIAM1893-25GEA 194 EUR
TCIAM1893-25G TCIAM1893-5G
6-Méthylnicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Méthylnicotinate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00006340
Numéro CAS: 5470-70-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab7304c6db04e0fe1408b0741686614f6299845b&vid=ab7304c6db04e0fe1408b0741686614f6299845b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %