Imprimer
5-Chloro-2-hydroxy-3-nitropyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-3-nitropyridin-2-ol
C1972-25G C1972-5G
TCIAC1972-25GEA 279 EUR
TCIAC1972-25G TCIAC1972-5G
5-Chloro-2-hydroxy-3-nitropyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Chloro-2-hydroxy-3-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₃
Numéro MDL: MFCD00114884
Numéro CAS: 21427-61-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=211462b000e35bf2b50c00f73a80007a3e991d3f&vid=211462b000e35bf2b50c00f73a80007a3e991d3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %