Imprimer
Acide 2,6-dichloro-5-fluoronicotinique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid
D2610-25G D2610-5G
TCIAD2610-25GEA 47.3 EUR
TCIAD2610-25G TCIAD2610-5G
Acide 2,6-dichloro-5-fluoronicotinique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,6-dichloro-5-fluoronicotinique
Formule: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209.99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799517
Numéro CAS: 82671-06-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9520e82d6de53286070899eef783e825ff1850e&vid=f9520e82d6de53286070899eef783e825ff1850e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 151.0 to 156.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity