Imprimer
5-Bromonicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 5-bromonicotinate
M2008-1G M2008-5G
TCIAM2008-1GEA 17.6 EUR
TCIAM2008-1G TCIAM2008-5G
5-Bromonicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173668
Numéro CAS: 29681-44-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=605ae8ca4b425c71af10d9898db33f5fc1387b2f&vid=605ae8ca4b425c71af10d9898db33f5fc1387b2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C