Imprimer
Phosphorochloridate de diphényle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diphenyl phosphorochloridate
D1059-25G D1059-500G D1059-100G
TCIAD1059-25GEA 19.8 EUR
TCIAD1059-25G TCIAD1059-500G TCIAD1059-100G
Phosphorochloridate de diphényle ≥95.0% (par GC)
Phosphorochloridate de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀ClO₃P
Point d'ébullition: 316°C
Numéro MDL: MFCD00003030
Numéro CAS: 2524-64-3
EINECS: 219-759-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5abe6e49bf56eac9643a513587319cc394791431&vid=5abe6e49bf56eac9643a513587319cc394791431&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %