Imprimer
1,1-Dioxyde de 2,5-dihydrothiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-sulpholene, Butadiene sulphone
D0557-25G D0557-500G
TCIAD0557-25GEA 18.7 EUR
TCIAD0557-25G TCIAD0557-500G
1,1-Dioxyde de 2,5-dihydrothiophène ≥98.0% (par GC)
1,1-Dioxyde de 2,5-dihydrothiophène
Formule: C₄H₆O₂S
MW: 118.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005481
Numéro CAS: 77-79-2
EINECS: 201-059-7
Merck Index: 14,08956
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45360f3b1487cd38747206a26545f197c6851be&vid=e45360f3b1487cd38747206a26545f197c6851be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C