Imprimer
2-Amino-2-thiazoline chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0936-25G A0936-5G
TCIAA0936-25GEA 153 EUR
TCIAA0936-25G TCIAA0936-5G
2-Amino-2-thiazoline chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-2-thiazoline chlorhydrate
Formule: C₃H₆N₂S
MW: 102.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012709
Numéro CAS: 3882-98-2
EINECS: 223-416-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3e72137bf0573e148fe09a2122fc950df8f61cc&vid=f3e72137bf0573e148fe09a2122fc950df8f61cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 204.0 deg-C