Imprimer
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Zirconocene dichloride
Z0007-25G Z0007-5G
TCIAZ0007-25GEA 145 EUR
TCIAZ0007-25G TCIAZ0007-5G
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂Zr
Numéro MDL: MFCD00003726
Numéro CAS: 1291-32-3
EINECS: 215-066-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41a8328928ab2ad4bbc3f3417fcaa904f6af969f&vid=41a8328928ab2ad4bbc3f3417fcaa904f6af969f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %