Imprimer
3,4-Dihydro-2-méthoxy-2H-pyranne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1554-25ML D1554-500ML
TCIAD1554-25MLEA 19.8 EUR
TCIAD1554-25ML TCIAD1554-500ML
3,4-Dihydro-2-méthoxy-2H-pyranne ≥97.0% (par GC)
3,4-Dihydro-2-méthoxy-2H-pyranne
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 127°C
Point d'éclair: 16°C
Numéro MDL: MFCD00006560
Numéro CAS: 4454-05-1
EINECS: 224-698-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=065ec5aa6ffe57e08d870fd1b49a9e8b42212f89&vid=065ec5aa6ffe57e08d870fd1b49a9e8b42212f89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %