Imprimer
3-Nitrobenzènesulfonate de sodium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0141-25G N0141-500G
TCIAN0141-25GEA 17.6 EUR
TCIAN0141-25G TCIAN0141-500G
3-Nitrobenzènesulfonate de sodium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
3-Nitrobenzènesulfonate de sodium
Formule: C₆H₄NNaO₅S
Numéro MDL: MFCD00007490
Numéro CAS: 127-68-4
EINECS: 204-857-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=257c741bfef1aeba5527ba95d0f23ce2e772bbaf&vid=257c741bfef1aeba5527ba95d0f23ce2e772bbaf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %