Imprimer
Diallylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0069-25ML D0069-500ML
TCIAD0069-25MLEA 29.7 EUR
TCIAD0069-25ML TCIAD0069-500ML
Diallylamine ≥98.0% (par GC)
Diallylamine
Formule: C₆H₁₁N
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: -88°C
Point d'éclair: 14°C
Numéro MDL: MFCD00008642
Numéro CAS: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
ONU: 2359
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02971
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79b907d0d508a96759d25cabc4381bffb1846cbf&vid=79b907d0d508a96759d25cabc4381bffb1846cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %