Imprimer
2-(2-(2-Méthoxyéthoxy)éthoxy)éthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: mPEG3-Alcohol, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)ethanol, Methyl triglycol, m-PEG3-OH
T0709-25ML T0709-500ML
TCIAT0709-25MLEA 18.7 EUR
TCIAT0709-25ML TCIAT0709-500ML
2-(2-(2-Méthoxyéthoxy)éthoxy)éthanol ≥98.0% (par GC)
2-(2-(2-Méthoxyéthoxy)éthoxy)éthanol
Formule: C₇H₁₆O₄
MW: 164.2 g/mol
Point d'ébullition: 248°C
Point de fusion: –45°C
Point d'éclair: 134°C
Numéro MDL: MFCD00002875
Numéro CAS: 112-35-6
EINECS: 203-962-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ebd90d0ff453f551c98836978381f1d0045be4b&vid=0ebd90d0ff453f551c98836978381f1d0045be4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %