Imprimer
N,N-Diméthylglycinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0257-25G D0257-500G D0257-5G
TCIAD0257-25GEA 71.5 EUR
TCIAD0257-25G TCIAD0257-500G TCIAD0257-5G
N,N-Diméthylglycinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthylglycinate de méthyle
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 135°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00059303
Numéro CAS: 7148-06-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0288f5dfc4f3aa513ec9dbeeeacc1c6c891f6a9d&vid=0288f5dfc4f3aa513ec9dbeeeacc1c6c891f6a9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %