Imprimer
Acétamidomalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 2-acetamidomalonate
A0015-25G A0015-500G A0015-100G
TCIAA0015-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0015-25G TCIAA0015-500G TCIAA0015-100G
Acétamidomalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Acétamidomalonate de diéthyle
Formule: C₉H₁₅NO₅
Numéro MDL: MFCD00009146
Numéro CAS: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency