Imprimer
3-Oxoglutarate de diméthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0056-25G A0056-500G A0056-100G
TCIAA0056-25GEA 35.2 EUR
TCIAA0056-25G TCIAA0056-500G TCIAA0056-100G
3-Oxoglutarate de diméthyle ≥95.0% (par GC)
3-Oxoglutarate de diméthyle
Formule: C₇H₁₀O₅
Point d'ébullition: 150°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008462
Numéro CAS: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f394fe04673efa6bdecab70493090ebcda6127a&vid=4f394fe04673efa6bdecab70493090ebcda6127a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %