Imprimer
3-Oxoglutarate de diéthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
A0055-25ML A0055-500ML
TCIAA0055-25MLEA 40.7 EUR
TCIAA0055-25ML TCIAA0055-500ML
3-Oxoglutarate de diéthyle ≥95.0% (par GC)
3-Oxoglutarate de diéthyle
Formule: C₉H₁₄O₅
MW: 202.21 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00009200
Numéro CAS: 105-50-0
EINECS: 203-302-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45468af06d97744f7e36fb7ea51382373c1a99e5&vid=45468af06d97744f7e36fb7ea51382373c1a99e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %