Imprimer
(±)-Oxyde de styrène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Styrene oxide
E0013-25ML E0013-500ML
TCIAE0013-25MLEA 18.7 EUR
TCIAE0013-25ML TCIAE0013-500ML
(±)-Oxyde de styrène ≥98.0% (par GC)
(±)-Oxyde de styrène
Formule: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: –37°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00005121
Numéro CAS: 96-09-3
EINECS: 202-476-7
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecde058eb1ba07c20107aa092d6ea18901b6feb0&vid=ecde058eb1ba07c20107aa092d6ea18901b6feb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %