Imprimer
5,5-Diméthylhydantoïne ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,5-Dimethylimidazolidine-2,4-dione
D0739-25G D0739-500G
TCIAD0739-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0739-25G TCIAD0739-500G
5,5-Diméthylhydantoïne ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5,5-Diméthylhydantoïne
Formule: C₅H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00005266
Numéro CAS: 77-71-4
EINECS: 201-051-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c8e0516d66499f64d8c9f749f5071536fecf1c2&vid=6c8e0516d66499f64d8c9f749f5071536fecf1c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency