Imprimer
1,3-Dichloro-5,5-diméthylhydantoïne ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
D1783-25G D1783-500G D1783-100G
TCIAD1783-25GEA 17.6 EUR
TCIAD1783-25G TCIAD1783-500G TCIAD1783-100G
1,3-Dichloro-5,5-diméthylhydantoïne ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Dichloro-5,5-diméthylhydantoïne
Formule: C₅H₆Cl₂N₂O₂
MW: 197.02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003190
Numéro CAS: 118-52-5
EINECS: 204-258-7
ONU: 3085
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,03065
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57939279b7873d1841ef7790173c4621385de127&vid=57939279b7873d1841ef7790173c4621385de127&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C