1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
D1265-25G
D1265-500G
TCIAD1265-25GEA
17.6
EUR
TCIAD1265-25G
TCIAD1265-500G
1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne
Formule:
C₅H₆Br₂N₂O₂ MW: 285.92 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00003189 Numéro CAS: 77-48-5 EINECS: 201-030-9 ONU: 3087 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,03017 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light red to Green powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |
Solubility in hot Toluene | almost transparency |