Imprimer
Mercaptamine chlorhydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0296-25G A0296-500G A0296-100G
TCIAA0296-25GEA 25.3 EUR
TCIAA0296-25G TCIAA0296-500G TCIAA0296-100G
Mercaptamine chlorhydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Mercaptamine chlorhydrate
Formule: C₂H₇NS·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012904
Numéro CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Merck Index: 14,02779
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cb100e0a19c16a9e07a4582e7c35400a544d73b&vid=3cb100e0a19c16a9e07a4582e7c35400a544d73b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C