Imprimer
Acide 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H0787-25G H0787-5G
TCIAH0787-25GEA 317 EUR
TCIAH0787-25G TCIAH0787-5G
Acide 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006294
Numéro CAS: 874-24-8
EINECS: 212-859-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5b67a1bf81c77d1344705fb88e19e85c40c2b2a&vid=a5b67a1bf81c77d1344705fb88e19e85c40c2b2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency