Imprimer
Phosphite de tributyle ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tri-n-butylphosphite
T0362-25ML T0362-500ML
TCIAT0362-25MLEA 17.6 EUR
TCIAT0362-25ML TCIAT0362-500ML
Phosphite de tributyle ≥93.0% (par GC)
Phosphite de tributyle
Formule: C₁₂H₂₇O₃P
MW: 250.32 g/mol
Point d'éclair: 129°C
Numéro MDL: MFCD00009437
Numéro CAS: 102-85-2
EINECS: 203-061-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d222230e1915e9ea51cfe511ca8f2fa1485542f1&vid=d222230e1915e9ea51cfe511ca8f2fa1485542f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %