Imprimer
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
P1201-25G P1201-5G
TCIAP1201-25GEA 73.7 EUR
TCIAP1201-25G TCIAP1201-5G
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008062
Numéro CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=597beed6058434d862d94dc9ea64dbc7b50c4939&vid=597beed6058434d862d94dc9ea64dbc7b50c4939&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 80.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -28.0 to -31.0 deg (C=1, EtOH)