Imprimer
Phosphonate de diisopropyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diisopropyl phosphite, Di-i-propylphosphite, Diisopropyl hydrogen phosphite
P0629-25G P0629-500G
TCIAP0629-25GEA 28.6 EUR
TCIAP0629-25G TCIAP0629-500G
Phosphonate de diisopropyle ≥98.0% (par GC)
Phosphonate de diisopropyle
Formule: C₆H₁₅O₃P
Point d'ébullition: 79°C
Point d'éclair: 112°C
Numéro MDL: MFCD00117905
Numéro CAS: 1809-20-7
EINECS: 217-317-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8405ae86b68902b2f6eb5b483fa431b4c39a207&vid=b8405ae86b68902b2f6eb5b483fa431b4c39a207&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %