Imprimer
N-tert-Butylbenzylamine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Benzyl-tert-butylamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine
B1176-25ML B1176-500ML
TCIAB1176-25MLEA 33 EUR
TCIAB1176-25ML TCIAB1176-500ML
N-tert-Butylbenzylamine ≥96.0% (par GC)
N-tert-Butylbenzylamine
Formule: C₁₁H₁₇N
Point d'ébullition: 252°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00008798
Numéro CAS: 3378-72-1
EINECS: 222-179-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ca9cd1bcf24a434f2e352345d87a4732c79a1f9&vid=7ca9cd1bcf24a434f2e352345d87a4732c79a1f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %