Imprimer
Chloroformiate de benzyle ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B3021-25G B3021-250G
TCIAB3021-25GEA 24.2 EUR
TCIAB3021-25G TCIAB3021-250G
Chloroformiate de benzyle ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Chloroformiate de benzyle
Formule: C₈H₇ClO₂
Point d'ébullition: 103°C
Point de fusion: 0°C
Point d'éclair: 80°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000640
Numéro CAS: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
ONU: 1739
ADR: 8,I
Merck Index: 14,01801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dafc87f8bd19d81e72cb4d6d1cec566369f2cf84&vid=dafc87f8bd19d81e72cb4d6d1cec566369f2cf84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %