Imprimer
2-Isopropoxyéthanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Isopropoxyethanol
E0110-25ML E0110-500ML
TCIAE0110-25MLEA 18.7 EUR
TCIAE0110-25ML TCIAE0110-500ML
2-Isopropoxyéthanol ≥99.0% (par GC)
2-Isopropoxyéthanol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00002866
Numéro CAS: 109-59-1
EINECS: 203-685-6
ONU: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f81620b64ed7ba98e01f06a2768f0c1e6a17d48&vid=9f81620b64ed7ba98e01f06a2768f0c1e6a17d48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %