Azélate de bis(2-éthylhexyle) ≥75.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Dioctyl Azelate, Bis(2-ethylhexyl) nonanedioate, Azelaic acid di(2-ethylhexyl) ester, Azelaic acid dioctyl ester, Di(2-ethylhexyl) Azelate
A0653-25ML
A0653-500ML
TCIAA0653-25MLEA
22
EUR
TCIAA0653-25ML
TCIAA0653-500ML
Azélate de bis(2-éthylhexyle) ≥75.0% (par GC)
Azélate de bis(2-éthylhexyle)
Formule:
C₂₅H₄₈O₄ Point d'éclair: 211°C |
Numéro MDL:
MFCD00040496 Numéro CAS: 103-24-2 EINECS: 203-091-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 75.0 % |