Imprimer
Dichloro(diéthyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1976-25G D1976-5G
TCIAD1976-25GEA 376 EUR
TCIAD1976-25G TCIAD1976-5G
Dichloro(diéthyl)silane ≥98.0% (par GC)
Dichloro(diéthyl)silane
Formule: C₄H₁₀Cl₂Si
Point d'ébullition: 129°C
Point de fusion: -97°C
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00000493
Numéro CAS: 1719-53-5
EINECS: 217-005-0
ONU: 1767
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d643844a53c0d69ad0ca9799dc90128a0bd13d36&vid=d643844a53c0d69ad0ca9799dc90128a0bd13d36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %